2,4-Diméthylquinoléine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911716-5G
APOSOR911716-5GEA 231 EUR InStock
APOSOR911716-5G
2,4-Diméthylquinoléine 95%
2,4-Diméthylquinoléine
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006760
Numéro CAS: 1198-37-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité