2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911717-100GEA 190 EUR InStock
APOSOR911717-100G
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne 95%
2,5-Dihydro-2,5-diméthoxyfuranne
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003220
Numéro CAS: 332-77-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité