1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
OR911720-500G
APOSOR911720-500GEA 115 EUR InStock
APOSOR911720-500G
1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one 98%
1,4-Dihydro-3H-isochromén-3-one
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043005
Numéro CAS: 4385-35-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité