4'-Éthylacétophénone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethylacetophenone, p-Ethylacetophenone
OR911728-100G OR911728-500G
APOSOR911728-100GEA 74.1 EUR InStock
APOSOR911728-100G APOSOR911728-500G
4'-Éthylacétophénone 98%
4'-Éthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009262
Numéro CAS: 937-30-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité