Boc-D-ABU-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911736-5GEA 55.3 EUR InStock
APOSOR911736-5G APOSOR911736-25G APOSOR911736-100G
Boc-D-ABU-OH 97%
Boc-D-ABU-OH
Formule: C₉H₁₇NO₄
MW: 203,238 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 45121-22-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité