3-Phénylpropanamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Phenylpropanamide
OR911750-25G OR911750-5G
APOSOR911750-25GEA 241 EUR InStock
APOSOR911750-25G APOSOR911750-5G
3-Phénylpropanamide 98%
3-Phénylpropanamide
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025535
Numéro CAS: 102-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité