2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911756-25GEA 684 EUR InStock
APOSOR911756-25G APOSOR911756-1G APOSOR911756-5G
2,3-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,3-Dimethylphenylacetic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,204 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844736
Numéro CAS: 30981-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité