Boc-N-Me-Phe-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911757-1G OR911757-25G OR911757-5G
APOSOR911757-1GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR911757-1G APOSOR911757-25G APOSOR911757-5G
Boc-N-Me-Phe-OH 97%
Boc-N-Me-Phe-OH
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038754
Numéro CAS: 37553-65-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité