6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911762-1G OR911762-25G OR911762-5G
APOSOR911762-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR911762-1G APOSOR911762-25G APOSOR911762-5G
6-Chloroindole-2-carboxylic acid 98%
6-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,602 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863157
Numéro CAS: 16732-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité