Ethyl 2,3-Dicyanopropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911785-1G OR911785-5G OR911785-25G OR911785-100G
APOSOR911785-1GEA 51 EUR InStock
APOSOR911785-1G APOSOR911785-5G APOSOR911785-25G APOSOR911785-100G
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate 95%
Ethyl 2,3-Dicyanopropionate
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061844
Numéro CAS: 40497-11-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité