6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 8-Amino-6-methoxyquinoline
OR911787-5G
APOSOR911787-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR911787-5G
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
6-Methoxyquinolin-8-amine
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672902
Numéro CAS: 90-52-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité