2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,4-Diazepan-5-one, Homopiperazin-5-one
OR9118-1G OR9118-250MG OR9118-5G
APOSOR9118-1GEA 89.9 EUR InStock
APOSOR9118-1G APOSOR9118-250MG APOSOR9118-5G
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
2,3,6,7-Tetrahydro-(1H)-1,4-diazepin-5-(4H)-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 65…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00766804
Numéro CAS: 34376-54-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité