Actarit 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911806-100G OR911806-25G OR911806-5G
APOSOR911806-100GEA 264 EUR InStock
APOSOR911806-100G APOSOR911806-25G APOSOR911806-5G
Actarit 98%
Actarit
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196165
Numéro CAS: 18699-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité