Phénylphosphonite de diéthyle 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911833-25GEA 575 EUR InStock
APOSOR911833-25G APOSOR911833-5G
Phénylphosphonite de diéthyle 95%
Phénylphosphonite de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₅O₂P
MW: 198,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009086
Numéro CAS: 1638-86-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité