Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
OR911837-1G OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA 435 EUR InStock
APOSOR911837-1G APOSOR911837-250MG
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₉H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09752651
Numéro CAS: 63237-84-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité