2-tert-Butylaniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(tert-Butyl)aniline
OR911839-100G
APOSOR911839-100GEA 195 EUR InStock
APOSOR911839-100G
2-tert-Butylaniline 98%
2-tert-Butylaniline
Formule: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130023
Numéro CAS: 6310-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité