m-Phénétidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911840-25G OR911840-5G
APOSOR911840-25GEA 437 EUR InStock
APOSOR911840-25G APOSOR911840-5G
m-Phénétidine 95%
m-Phénétidine
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 621-33-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité