4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Methylthio)benzyl Alcohol
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 194 EUR InStock
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009706
Numéro CAS: 3446-90-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité