4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-indolinone
OR911911-5G
APOSOR911911-5GEA 81.2 EUR InStock
APOSOR911911-5G
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782133
Numéro CAS: 139122-19-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité