Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, 3-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
OR911917-25G
APOSOR911917-25GEA 157 EUR InStock
APOSOR911917-25G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017660
Numéro CAS: 42058-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité