4-Phenoxypyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR911925-25G
APOSOR911925-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR911925-25G
4-Phenoxypyridine 95%
4-Phenoxypyridine
Formule: C₁₁H₉NO
MW: 171,2000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235157
Numéro CAS: 4783-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité