Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Diphenylhydrazinium chloride
OR911932-25G OR911932-5G
APOSOR911932-25GEA 111 EUR InStock
APOSOR911932-25G APOSOR911932-5G
Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium 98%
Chlorure de N,N-diphénylhydrazinium
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂
MW: 220,70 g/mol
Point de fusion: 162…166 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012950
Numéro CAS: 530-47-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité