Pirfenidone 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-1-phenylpyridin-2(1H)-one, 5-Methyl-1-phenyl-2-pyridone
OR911941-10G OR911941-1G OR911941-5G
APOSOR911941-10GEA 111 EUR InStock
APOSOR911941-10G APOSOR911941-1G APOSOR911941-5G
Pirfenidone 98%
Pirfenidone
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00866047
Numéro CAS: 53179-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité