1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3,4-Dichlorobenzyl)methylamine
OR911950-25G
APOSOR911950-25GEA 171 EUR InStock
APOSOR911950-25G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine 98%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-N-methylmethanamine
Formule: C₈H₉Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5635-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité