3-Chlorobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
OR911951-100G
APOSOR911951-100GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR911951-100G
3-Chlorobenzoate d'éthyle 98%
3-Chlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013634
Numéro CAS: 1128-76-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité