4-Chlorobenzoate d'éthyle 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
OR911952-100G OR911952-1KG OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 168 EUR InStock
APOSOR911952-100G APOSOR911952-1KG APOSOR911952-500G
4-Chlorobenzoate d'éthyle 98%
4-Chlorobenzoate d'éthyle
Formule: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013645
Numéro CAS: 7335-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité