Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2,4,6-Trimethylphenyl)methanol, Mesitylmethanol
OR911974-25G
APOSOR911974-25GEA 203 EUR InStock
APOSOR911974-25G
Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique 97%
Alcool 2,4,6-triméthylbenzylique
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014422
Numéro CAS: 4170-90-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité