3-Méthylquinoléine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR911987-5GEA 64 EUR InStock
APOSOR911987-5G APOSOR911987-25G
3-Méthylquinoléine 95%
3-Méthylquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014661
Numéro CAS: 612-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité