L-Isoserine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Amino-2-hydroxypropanoic acid, L-Isoserine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR911994-100G
APOSOR911994-100GEA 121 EUR InStock
APOSOR911994-100G
L-Isoserine 97%
L-Isoserine
Formule: C₃H₇NO₃
MW: 105,09 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428326
Numéro CAS: 632-13-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité