(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR911995-100G OR911995-25G OR911995-500G
APOSOR911995-100GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR911995-100G APOSOR911995-25G APOSOR911995-500G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formule: C₁₅H₁₇N
MW: 211,31 g/mol
Point d'ébullition: 171 °C/15mmHg
Densité: 1.01 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015010
Numéro CAS: 38235-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité