Alcool 3,4-diméthoxybenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Alcool vératrylique
APOSOR911996-500GEA 401 EUR InStock
APOSOR911996-500G APOSOR911996-100G APOSOR911996-1KG
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique 98%
Alcool 3,4-diméthoxybenzylique
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004638
Numéro CAS: 93-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité