1-Phénylpyrrolidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Phenylpyrrolidine
OR912014-25G
APOSOR912014-25GEA 168 EUR InStock
APOSOR912014-25G
1-Phénylpyrrolidine 98%
1-Phénylpyrrolidine
Formule: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015897
Numéro CAS: 4096-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité