3-Éthoxyphénol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR912018-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR912018-25G APOSOR912018-5G APOSOR912018-100G
3-Éthoxyphénol 95%
3-Éthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016450
Numéro CAS: 621-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité