4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR912026-25G
APOSOR912026-25GEA 82.8 EUR InStock
APOSOR912026-25G
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid 96%
4-Amino-1,2,5-oxadiazole-3-carboxylic acid
Formule: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,0742 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00235172
Numéro CAS: 78350-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité