4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912035-100G OR912035-25G
APOSOR912035-100GEA 219 EUR InStock
APOSOR912035-100G APOSOR912035-25G
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde 98%
4-Éthoxy-3-méthoxybenzaldéhyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016614
Numéro CAS: 120-25-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité