2,6-Diméthoxy-p-crésol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 513 EUR InStock
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Diméthoxy-p-crésol 95%
2,6-Diméthoxy-p-crésol
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017289
Numéro CAS: 6638-05-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité