Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912038-25G
APOSOR912038-25GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR912038-25G
Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique 95%
Acide (3-hydroxy-4-méthoxyphényl)acétique
Formule: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016829
Numéro CAS: 1131-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité