4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
OR912043-100G OR912043-1KG OR912043-500G
APOSOR912043-100GEA 145 EUR InStock
APOSOR912043-100G APOSOR912043-1KG APOSOR912043-500G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005917
Numéro CAS: 2426-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité