5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912055-25G
APOSOR912055-25GEA 126 EUR InStock
APOSOR912055-25G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid 98%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,2118 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01464030
Numéro CAS: 4242-18-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité