Temozolomide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR912057-1G OR912057-5G OR912057-25G
APOSOR912057-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR912057-1G APOSOR912057-5G APOSOR912057-25G
Temozolomide 98%
Temozolomide
Formule: C₆H₆N₆O₂
MW: 194,15 g/mol
Point de fusion: 212 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866492
Numéro CAS: 85622-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité