5-Chloro-2-méthylbenzoxazole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR912088-500GEA 466 EUR InStock
APOSOR912088-500G APOSOR912088-100G
5-Chloro-2-méthylbenzoxazole 96%
5-Chloro-2-méthylbenzoxazole
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022850
Numéro CAS: 19219-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité