3-Méthylisoquinoléine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912094-10G OR912094-1G OR912094-5G
APOSOR912094-10GEA 502 EUR InStock
APOSOR912094-10G APOSOR912094-1G APOSOR912094-5G
3-Méthylisoquinoléine 98%
3-Méthylisoquinoléine
Formule: C₁₀H₉N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024139
Numéro CAS: 1125-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité