Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9121-10G OR9121-1G
APOSOR9121-10GEA 52.2 EUR InStock
APOSOR9121-10G APOSOR9121-1G
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Sodium dimethyldithiocarbamate
Formule: C₃H₇NS₂
MW: 143,20 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044839
Numéro CAS: 128-04-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité