1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR912103-100G OR912103-25G OR912103-500G
APOSOR912103-100GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR912103-100G APOSOR912103-25G APOSOR912103-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025903
Numéro CAS: 6770-38-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité