5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, Ethyl Fenugreek Lactone
OR912126-25G
APOSOR912126-25GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR912126-25G
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 96%
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Formule: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036673
Numéro CAS: 698-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité