1-(3-Éthylpyrazinyl)éthane-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3-Ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 1-(3-Ethylpyrazinyl)ethan-1-one
OR912135-25G
APOSOR912135-25GEA 132 EUR InStock
APOSOR912135-25G
1-(3-Éthylpyrazinyl)éthane-1-one 95%
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
Formule: C₈H₁₀N₂O
MW: 150,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038028
Numéro CAS: 32974-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité