(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, L-β-Phenyllactic acid-OMe
OR912136-100G
APOSOR912136-100GEA 172 EUR InStock
APOSOR912136-100G
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038224
Numéro CAS: 13673-95-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité