4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
OR912142-10G OR912142-1G OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA 78.3 EUR InStock
APOSOR912142-10G APOSOR912142-1G APOSOR912142-5G
4,4'-Diamino-3,3'-biphényldiol 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Point de fusion: 292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039149
Numéro CAS: 2373-98-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité