Acide 4-penténoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR912162-25GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR912162-25G APOSOR912162-100G
Acide 4-penténoïque 98%
Acide 4-penténoïque
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004408
Numéro CAS: 591-80-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité