1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, Fmoc-4-piperidylacetic acid
OR912176-1G OR912176-5G
APOSOR912176-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSOR912176-1G APOSOR912176-5G
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid 97%
1-Fmoc-4-piperidineacetic acid
Formule: C₂₂H₂₃NO₄
MW: 365,429 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273478
Numéro CAS: 180181-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité